Learn More
8-Benzyloxy-2'-desoxyguanosin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Benzyloxy-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 96964-90-8 |
| Summenformel | C17H19N5O5 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19N5O5/c18-16-20-14-13(15(25)21-16)19-17(26-8-9-4-2-1-3-5-9)22(14)12-6-10(24)11(7-23)27-12/h1-5,10-12,23-24H,6-8H2,(H3,18,20,21,25)/t10-,11+,12+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(nc(OCc3ccccc3)n2[C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C(=O)N1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8-phenylmethoxy-1H-purin-6-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 373.36 |
| Formelmasse | 373.1386 |