Learn More
8-Benzyloxy-5-(2-bromacetyl)-2(1H)-chinolinon, TRC
Artikelnummer. 30341451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341451 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341451 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28611510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Benzyloxy-5-(2-bromoacetyl)-2(1H)-quinolinone
CAS 100331-89-3
Summenformel C18H14BrNO3
Menge 10 mg
Synonym 5-(Bromoacetyl)-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone, 5-(2-Bromo-1-oxoethyl)-8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone, 5-Bromoacetyl-8-benzyloxycarbostyril, 8-(Benzyloxy)-5-(bromoacetyl)quinolin-2(1H)-one, 8-Benzyloxy-5-(2-Bromoacetyl)-1H-quinolin-2-one, 8-Benzyloxy-5-bromoacetylcarbostyril
InChI-Formel InChI=1S/C18H14BrNO3/c19-10-15(21)13-6-8-16(18-14(13)7-9-17(22)20-18)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,20,22)
SMILES BrCC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c3NC(=O)C=Cc13
IUPAC-Name 5-(2-Bromacetyl)-8-phenylmethoxy-1H-chinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 372.21
Formelmasse 371.0157