Learn More
8-Brom-1-octen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Bromo-1-octene |
| CAS | 2695-48-9 |
| Summenformel | C8H15Br |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-7-octene, 7-Octen-1-yl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2 |
| SMILES | BrCCCCCCC=C |
| IUPAC-Name | 8-Bromoct-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.11 |
| Formelmasse | 190.0357 |