Learn More
8-Bromadenosin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Bromo Adenosine |
| CAS | 2946-39-6 |
| Summenformel | C10 H12 Br N5 O4 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1nc(Br)n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-8-Bromopurin-9-yl)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-3,4-Diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 346.14 |
| Formelmasse | 345.0073 |