Learn More
8-Bromadenin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446979 500 mg 500 Milligramm
15436979 100 mg 100 Milligramm
15426979 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15446979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65582.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6974-78-3 | C5H4BrN5 | 214.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6974-78-3
Summenformel C5H4BrN5
Molekulargewicht (g/mol) 214.03
MDL-Nummer MFCD00082518
InChI-Schlüssel FVXHPCVBOXMRJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromoadenine, 8-bromo-9h-purin-6-amine, 6-amino-8-bromopurine, 8-br-adenine, 8-bromo-1h-adenine, 8-bromo-1h-purin-6-amine, 8-bromo-9h-purin-6-ylamine, 8-bromopurine-6-ylamine, chembl65747, 9h-purin-6-amine, 8-bromo
PubChem CID 81457
IUPAC-Name 8-Brom-7H-Purin-6-Amin
SMILES NC1=C2NC(Br)=NC2=NC=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 8-Bromoadenine
Schmelzpunkt >250°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 500 mg
Formelmasse 214.03
Physikalische Form Pulver