Learn More
8-Bromadenin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Bromoadenine |
| CAS | 6974-78-3 |
| Summenformel | C5H4BrN5 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 6-Amino-8-bromopurine, 8-Bromo-9H-purin-6-amine, 8-Bromo-1H-purin-6-amine, NSC 21697 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4BrN5/c6-5-10-2-3(7)8-1-9-4(2)11-5/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ncnc2nc(Br)[nH]c12 |
| IUPAC-Name | 8-Brom-7H-Purin-6-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.02 |
| Formelmasse | 212.965 |