Learn More
8-Bromadenosin-3',5'-zyklisches Monophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426409 50 mg 50 Milligramm
15406409 100 mg 100 Milligramm
15416409 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64469.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.90 €
    155.65 € / 50 Milligramm
    Sparen 43.25 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23583-48-4 | C10H11BrN5O6P | 408.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23583-48-4
Summenformel C10H11BrN5O6P
Molekulargewicht (g/mol) 408.11
MDL-Nummer MFCD00075580
InChI-Schlüssel DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Synonym bcamp, 8-bromo-cyclic amp, 8-br-camp, 8-bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 8-bromo-cyclic 3',5'-amp, 8-bromo-camp, 8-bromo cyclic adenosine monophosphate, 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate, 8-bromoadenosine cyclic 3',5'-phosphate, cyclic 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate
PubChem CID 32014
ChEBI CHEBI:64211
IUPAC-Name (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxy-hexahydro-2λ⁵-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-2-one
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Schmelzpunkt 254°C
Farbe Braun
Menge 50 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 408.11
Physikalische Form Pulver