Learn More
8-Bromadenosin-3',5'-zyklisches Monophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042938
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15426409 50 mg 50 Milligramm
15406409 100 mg 100 Milligramm
15416409 250 mg 250 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15426409
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64469.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 23583-48-4 | C10H11BrN5O6P | 408.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23583-48-4
Summenformel C10H11BrN5O6P
Molekulargewicht (g/mol) 408.11
MDL-Nummer MFCD00075580
InChI-Schlüssel DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Synonym bcamp, 8-bromo-cyclic amp, 8-br-camp, 8-bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 8-bromo-cyclic 3',5'-amp, 8-bromo-camp, 8-bromo cyclic adenosine monophosphate, 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate, 8-bromoadenosine cyclic 3',5'-phosphate, cyclic 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate
PubChem CID 32014
ChEBI CHEBI:64211
IUPAC-Name (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxy-hexahydro-2λ⁵-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-2-one
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Schmelzpunkt 254°C
Farbe Braun
Menge 50 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 408.11
Physikalische Form Pulver