missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Bromadenosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7043937
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11332216 250 mg 250 Milligramm
11322216 1 g -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11332216

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03544.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2946-39-6 | C10H12BrN5O4 | 346.14 g/mol

8-Bromoadenosine is an adenosine binding inhibitor.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
8-Bromoadenosin ist ein Adenosinbindungshemmer.

Löslichkeit
Löslich in DMSO und DMF. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2946-39-6
Summenformel C10H12BrN5O4
Molekulargewicht (g/mol) 346.14
MDL-Nummer MFCD00005733
InChI-Schlüssel VJUPMOPLUQHMLE-SBTUYZBDNA-N
Synonym 8-bromoadenosine, bromoadenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, adenosine, 8-bromo, 6-amino-8-bromopurine riboside, 8-bromo-adenosine, 8-bromoadenine-9-beta-d-ribofuranoside, 8-bromo adenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 4s,2r,3r,5r-2-6-amino-8-bromopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
PubChem CID 96544
ChEBI CHEBI:2312
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-8-Bromopurin-9-yl)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-3,4-Diol
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 8-Bromoadenosine
Schmelzpunkt ∽211°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 627737
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Optische Drehung −33° (c=1 in 1N HCl)
Formelmasse 346.15
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.