Learn More
8-Bromadenosin, 98 %
Artikelnummer. 10685012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10685012 1 g Glasflasche 1 Gramm
10520424 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10317380 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10685012
Marke: Thermo Scientific Acros 155780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2946-39-6 | C10H12BrN5O4 | 346.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2946-39-6
Summenformel C10H12BrN5O4
Molekulargewicht (g/mol) 346.14
MDL-Nummer MFCD00005733
InChI-Schlüssel VJUPMOPLUQHMLE-SBTUYZBDNA-N
Synonym 8-bromoadenosine, bromoadenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, adenosine, 8-bromo, 6-amino-8-bromopurine riboside, 8-bromo-adenosine, 8-bromoadenine-9-beta-d-ribofuranoside, 8-bromo adenosine, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-8-bromo-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 4s,2r,3r,5r-2-6-amino-8-bromopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
PubChem CID 96544
ChEBI CHEBI:2312
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-8-Bromopurin-9-yl)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-3,4-Diol
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromoadenosine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210°C to 212°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -54.5
Formelmasse 346.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver