Learn More
8-Bromoctansäure, TRC
Artikelnummer. 30335656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335656 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB686268100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromooctanoic Acid
CAS 17696-11-6
Summenformel C8 H15 Br O2
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H15BrO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CCCCCCCBr
IUPAC-Name 8-Bromoctansäure
Molekulargewicht (g/mol) 223.11
Formelmasse 222.0255