Learn More
8-Bromchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405750 1 g 1 Gramm
15483327 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25961.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16567-18-3 | Molecular Formula: C9H6BrN | Molecular Weight: 208.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16567-18-3
Summenformel C9H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 208.06
MDL-Nummer MFCD00191859
InChI-Schlüssel PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
PubChem CID 140109
IUPAC-Name 8-Bromochinolin
SMILES BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromoquinoline
Dichte 1.594
Siedepunkt 302°C to 304°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6725
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 98%