Learn More
Integra Biosciences™ 8-Kanaladapter
Artikelnummer. 10023451
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
8-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm
8-Kanal-Adapter mit Auswerfer für Griffspitzen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10023451 8-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm 1 Stück
12603275 8-Kanal-Adapter mit Auswerfer für Griffspitzen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10023451 Lieferant Integra Biosciences™ Lieferanten-Nr. 155503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.60 €
    119.88 € / 1 Stück
    Sparen 24.72 €
    17% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Adapter eignen sich für VACUBOY Saugwerkzeuge. Integra Biosciences™ 8-Kanal-Saugadapter passen auf VACUBOY-Saugsysteme und wandeln so eine beliebige Vakuumquelle in ein anwenderfreundliches Saugsystem um.
  • 8-Kanal-Ansaugadapter aus Edelstahl
  • Flammensterilisierbar für maximale Sicherheit
  • Passend für eine Vielzahl von Röhrchen, Kolben, Flaschen usw.
  • Aufnahme von 12- bis 96-Well Platten
Geeignet für das VACUSAFE Komfortvakuumsystem. Ermöglicht eine zuverlässige, präzise und bequeme Entsorgung von flüssigen Rückständen:
  • Mit einem genau dosierten Volumen
  • Ohne Tropfen
  • Ohne Kontaminationsrisiko
  • Ohne Ermüdung
  • Alle mit Flüssigkeiten in Kontakt stehenden Teile sind autoklavierbar
Spezifikation
Material Edelstahl
Typ 8-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) VACUBOY Absaugwerkzeuge