Learn More
Integra Biosciences™ 8-Kanaladapter
Artikelnummer. 12603275
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
8-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm
8-Kanal-Adapter mit Auswerfer für Griffspitzen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
12603275 8-Kanal-Adapter mit Auswerfer für Griffspitzen 1 Stück
10023451 8-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12603275 Lieferant Integra Biosciences™ Lieferanten-Nr. 159025
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Adapter eignen sich für VACUBOY Saugwerkzeuge. Integra Biosciences™ 8-Kanal-Saugadapter passen auf VACUBOY-Saugsysteme und wandeln so eine beliebige Vakuumquelle in ein anwenderfreundliches Saugsystem um.
  • 8-Kanal-Ansaugadapter aus Kunststoff für Einwegspitzen mit Abwerfer
  • Passend für eine Vielzahl von Röhrchen, Kolben, Flaschen usw.
  • Aufnahme von 12- bis 96-Well Platten
Geeignet für das VACUSAFE Komfortvakuumsystem. Ermöglicht eine zuverlässige, präzise und bequeme Entsorgung von flüssigen Rückständen:
  • Mit einem genau dosierten Volumen
  • Ohne Tropfen
  • Ohne Kontaminationsrisiko
  • Ohne Ermüdung
  • Alle mit Flüssigkeiten in Kontakt stehenden Teile sind autoklavierbar
Spezifikation
Typ 8-Kanal-Adapter mit Auswerfer für Griffspitzen
Zur Verwendung mit (Geräte) VACUBOY Absaugwerkzeuge