Learn More
Integra Biosciences™ 8-Kanaladapter
Artikelnummer. p-8010692
Change view
Click to view available options
Typ:
8-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm
8-Kanal-Adapter mit Auswerfer für Griffspitzen
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Typ unitSize
10023451 8-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm 1 Stück
12603275 8-Kanal-Adapter mit Auswerfer für Griffspitzen 1 Stück
2 options
Product Code. 10023451
Brand: Integra Biosciences™ 155503
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diese Adapter eignen sich für VACUBOY Saugwerkzeuge. Integra Biosciences™ 8-Kanal-Saugadapter passen auf VACUBOY-Saugsysteme und wandeln so eine beliebige Vakuumquelle in ein anwenderfreundliches Saugsystem um.
  • 8-Kanal-Ansaugadapter aus Edelstahl
  • Flammensterilisierbar für maximale Sicherheit
  • Passend für eine Vielzahl von Röhrchen, Kolben, Flaschen usw.
  • Aufnahme von 12- bis 96-Well Platten
Geeignet für das VACUSAFE Komfortvakuumsystem. Ermöglicht eine zuverlässige, präzise und bequeme Entsorgung von flüssigen Rückständen:
  • Mit einem genau dosierten Volumen
  • Ohne Tropfen
  • Ohne Kontaminationsrisiko
  • Ohne Ermüdung
  • Alle mit Flüssigkeiten in Kontakt stehenden Teile sind autoklavierbar
Specifications
Material Edelstahl
Typ 8-Kanal-Adapter aus Edelstahl, 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) VACUBOY Aspirationswerkzeuge