Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. 8-Kanalregler für Sauerstoff- oder Gasmonitore
Artikelnummer. 16258821
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6,25 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16258821
Marke: PureAire Monitoring Systems, Inc. 99058
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Mehrkanalregler ist als visuelles Zubehör für Sauerstoffsensoren erhältlich und liefert elektrische Leistung sowie digitale oder grafische Messwerte für bis zu 8 Kanäle. Integration mit Sensoren, sodass Sie ein komplettes System zum Schutz Ihrer Einrichtung entwerfen können.
Der PureAire Mehrkanalregler ist als Stromzubehör für Sauerstoffmonitore und Gasdetektoren erhältlich und liefert elektrische Leistung und digitale oder grafische Messwerte für bis zu 8 Kanäle. Der PureAire Mehrkanalregler lässt sich in die komplette Produktlinie von Sauerstoffmonitoren und Gasdetektoren von PureAir integrieren, sodass Sie ein komplettes System zum Schutz Ihrer Einrichtung entwickeln können.
  • Entwickelt für die Steuerung und Stromversorgung von 8 Monitoren
  • Zum Anschluss Gassensoren mit 2 oder 3 Drähten
  • 2 Alarmrelais
  • Digitale und grafische LCD-Gaskonzentrationsanzeige
  • 4 bis 20 mA
  • Modbus-Fähigkeit, bitte anfragen
  • Integrierte Stromversorgung
  • Der PureAire Mehrkanalregler verbindet 2  oder 3 Drähte mit Sauerstoffmonitoren, Analysatoren oder Gasdetektoren. Das integrierte Netzteil ermöglicht es dem Mehrkanalregler, die Monitore bis zu einem 100 Fuß entfernten Standort mit Strom zu versorgen. Mit den 2 einstellbaren Relais können Sie die gewünschten akustischen Warnsignale für Mitarbeiter erstellen.
  • Mit dem 8-Kanalregler können Sie die Kanäle einzeln offline schalten, um eine einfache Kalibrierung oder Sensorwartung zu ermöglichen. Während ein Kanal offline ist, funktionieren die anderen Systeme weiterhin normal.
  • Mit dem Mehrkanalregler können Sie die Spezifikationen für jeden Gassensor für eine schnelle Differenzierung festlegen. Das LCD-Grafikdisplay zeigt aktuelle Daten über alle angeschlossenen Kanäle oder Trenddaten über einen ausgewählten Zeitraum an. Sie können die Regleranzeigedaten in Prozent, Teile pro Million (ppm) oder Teile pro Milliarde (ppb) verwalten. Eine RS-485 Modbus-Kommunikationsschnittstelle ist auf Anfrage erhältlich.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Beschreibung 8 Monitore für toxische Gase und Sauerstoff. 2 Drahtschleife oder 3 Drahteingänge. 3/4 Zoll LCD-Digitalanzeige, Hintergrundbeleuchtung.
Abmessungen (L x B x H) 6,25 x 9 x 10,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 10,5 in.
Höhe (metrisch) 266,7 mm
Länge (angloamerikanisch) 6,25 in.
Länge (metrisch) 158,75 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -32 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -35 bis 50 °C
Spannung 115 bis 240 V
Gewährleistung 2 Jahre nach ETD
Gewicht (angloamerikanisch) 6,11 lb.
Gewicht (metrisch) 2,77 kg
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 228,6 mm