Learn More
(±)-8-Chlor-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30360631
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30360631 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360631 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC602023250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
CAS 1431697-94-7
Summenformel C11H14ClN . HCl
Menge 250 mg
Synonym rac-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine Hydrochloride rac-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H
SMILES O.Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
IUPAC-Name 7-Chlor-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 232.15
Formelmasse 249.0687