Learn More
8-Chlor-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin, Mikromol™
Artikelnummer. 17921306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17921306 25 mg 25 Milligramm
17900886 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17921306 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0480.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
8-Chlor-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Desmethylclozapine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H17 Cl N4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
IUPAC-Name 3-Chlor-6-piperazin-1-yl-11H-Benzo[b][1,4]benzodiazepin
Molekulargewicht (g/mol) 312.8
Menge 25 mg
Formelmasse 312,1142 g/mol