Learn More
8-Chlor-11-(piperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin (Descarboethoxyloratadin; Desloratadin), Mikromol™
Artikelnummer. 17990956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17990956 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17990956 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0257.010250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
8-Chlor-11-(piperidin-4-yliden)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin (Descarboethoxyloratadin; Desloratadin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desloratadine
CAS 100643-71-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Desloratadine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H19 Cl N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Descarboethoxyloratadine, NSC 675447, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, USP Loratadine Related Compound A, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Delopedil, Descarboethoxyloratidine, Desler, Desloratadine, Eurodesa, Sedno, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Descarboethoxyloratadine, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, USP Loratadine Related Compound A, Loratadine EP Impurity D, Loratadine USP Related Compound A, Loratadine Related Compound A, Loratadine Impurity D, Rupatadine Fumarate Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
IUPAC-Name 8-Chlor-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydroBenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 310.82
Menge 250 mg
Formelmasse 310,1237 g/mol