Learn More
8-Chlor-2-methylchinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2703574
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10213522
Marke: Thermo Scientific Maybridge RJC01118EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 3033-82-7
Summenformel C10H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 177.631
MDL-Nummer MFCD00051764
InChI-Schlüssel VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
PubChem CID 221113
IUPAC-Name 8-Chlor-2-Methylchinolin
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Chloro-2-methylquinoline
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 177.63
Reinheit (%) 97%