Learn More
8-Chlor-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-on, Mikromol™
Artikelnummer. 17973546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973546 100 mg 100 Milligramm
17901336 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17973546 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0257.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
8-Chlor-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
CAS 31251-41-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H10 Cl N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Loratadine Imp. B (EP), Loratadine USP Related Compound C, Loratadine USP RC C, 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Related Compound C, Loratadine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2
SMILES Clc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1
IUPAC-Name 8-Chlor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-on
Molekulargewicht (g/mol) 243.69
Menge 100 mg
Formelmasse 243,0451 g/mol