Learn More
8-Chlor-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-on, TRC
Artikelnummer. 30364529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364529 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364529 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC365245250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
CAS 31251-41-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 H10 Cl N O
Menge 250 mg
Synonym 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Imp. B (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2
SMILES Clc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1
IUPAC-Name 8-Chlor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-on
Molekulargewicht (g/mol) 243.69
Formelmasse 243.0451
Reinheit (%) >95