Learn More
8-Komponentenmischung in DMSO, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16390498 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16390498 1 ml 1 Milliliter
16310508 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16390498 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. USPRSC2B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00 €
    51.57 € / 1 Milliliter
    Sparen 6.43 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8 Component Mix in DMSO
Namenshinweis USP 467 Standard
Verpackung Glasampulle
CAS 127-19-5, 68-12-2, 107-21-1, 872-50-4, 75-12-7
Explosionsgrenze 1,8 % (Volumen); 63 % (Lautstärke)
Zündpunkt 270 °C
Dampfdruck 2,5 hPA (20 °C)
Verfahren USP 467: Restlösungsmittel / organische flüchtige Verunreinigungen
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N,N-Dimethylacetamide; N,N-Dimethylformamide; Ethylene glycol; 1-Methyl-2-pyrrolidinone; Formamide; more
Dichte 1,1 g/cm3
Physikalische Form Flüssigkeit
Element N,N-Dimethylacetamid, N,N-Dimethylformamid, Ethylenglycol, 1-Methyl-2-Pyrrolidinon, Formamid
Solvent or Matrix Dimethylsulfoxid [DMSO]
Menge 1 ml
Güte USP
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stock VOA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide