Learn More
8-Demethoxy-8-fluor Gatifloxacin, TRC
Artikelnummer. 30365772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365772 10 mg 10 Milligramm
30351601 5 mg 5 Milligramm
30355445 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365772 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23080010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103460-89-5
Summenformel C18 H19 F2 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 363.36
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AMQ 2, CP 105532, 8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin, 8-Demethoxy-8-fluorogatifloxacin
IUPAC-Name 1-Cyclopropyl-6,8-Difluor-7-(3-Methylpiperazin-1-yl)-4-Oxoquinolin-3-Carbonsäure
SMILES CC1CN(CCN1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 8-Demethoxy-8-fluoro Gatifloxacin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H19F2N3O3/c1-9-7-22(5-4-21-9)16-13(19)6-11-15(14(16)20)23(10-2-3-10)8-12(17(11)24)18(25)26/h6,8-10,21H,2-5,7H2,1H3,(H,25,26)
Formelmasse 363.1394