Learn More
8-Deschloro-8-bromo Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 30138084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138084 10 mg 10 Milligramm
30137643 5 mg 5 Milligramm
30003381 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29099510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117796-50-6
Summenformel C19 H19 Br N2
Molekulargewicht (g/mol) 355.27
Synonym Bromodesloratadine, 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC-Name 8-Brom-11-Piperidin-4-Yliden-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin
SMILES Brc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H19BrN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Formelmasse 354.0732