Learn More
8-Fluorchinolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424477
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15424477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31831.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Fluoroquinolin-4-ol
CAS 63010-71-9
Schmelzpunkt 280°C to 282°C
Summenformel C9H6FNO
MDL-Nummer MFCD00272395
Menge 1 g
Synonym 8-fluoroquinolin-4-ol, 8-fluoro-4-hydroxyquinoline, 8-fluoroquinolin-4 1h-one, 4-hydroxy-8-fluoroquinoline, 4-quinolinol, 8-fluoro, 8-fluoro-4-quinolinol, 8-fluoro-quinolin-4-ol, pubchem5899, acmc-1b6pg, 8-fluoro-4-hydroxy quinoline
InChI-Schlüssel HTELWJVKZKSAQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C2NC=CC(=O)C2=CC=C1
IUPAC-Name 8-Fluor-1,4-dihydrochinolin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 163.15
PubChem CID 2737334
Formelmasse 163.15
Reinheit (%) 97%