Learn More
8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-chinazolinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone |
| CAS | 90417-38-2 |
| Summenformel | C9 H8 N2 O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 4(3H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl- (9CI), 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, NSC 696807, Nu 1025 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13) |
| SMILES | CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1 |
| IUPAC-Name | 8-Hydroxy-2-methyl-3H-chinazolin-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.17 |
| Formelmasse | 176.0586 |