Learn More
8-Hydroxy-2-methylchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387076 500 g 500 Gramm
11377076 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06989.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.188 g/mol
8-Hydroxy-2-methylquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
8-Hydroxy-2 -Methylchinolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 826-81-3
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.188
MDL-Nummer MFCD00006765
InChI-Schlüssel NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxy-2-methylquinoline
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Siedepunkt 267°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 119194
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 98%