Learn More
8-Hydroxy-Amoxapin, TRC
Artikelnummer. 30012211
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012211 10 mg 10 Milligramm
30007944 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH79780510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61443-78-5
Summenformel C17 H16 Cl N3 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 366.24
IUPAC-Name 8-Chloro-6-Piperazin-1-Ylbenzo[b][1,4]Benzoxazepin-3-ol; Hydrochlorid
SMILES Cl.Oc1ccc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxy Amoxapine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H16ClN3O2.ClH/c18-11-1-3-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-10-12(22)2-4-16(14)23-15;/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2;1H
Formelmasse 365.0698
Reinheit (%) >95%