Learn More
8-Hydroxy-Loxapin, TRC
Artikelnummer. 30004352
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004352 5 mg 5 Milligramm
30012047 1 mg 1 Milligramm
30004850 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004352 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9437305MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61443-77-4
Summenformel C18 H18 Cl N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 343.81
IUPAC-Name 8-Chloro-6-(4-Methylpiperazin-1-yl)Benzo[b][1,4]Benzoxazepin-3-ol
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(O)ccc3Oc4ccc(Cl)cc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxy Loxapine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18ClN3O2/c1-21-6-8-22(9-7-21)18-14-10-12(19)2-4-16(14)24-17-5-3-13(23)11-15(17)20-18/h2-5,10-11,23H,6-9H2,1H3
Formelmasse 343.1088
Reinheit (%) >95%