Learn More
8-Hydroxy-Mirtazapin, TRC
Artikelnummer. 30135097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135097 50 mg 50 Milligramm
30132549 25 mg 25 Milligramm
30007161 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135097 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94845050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102335-57-9
Summenformel C17H19N3O
Molekulargewicht (g/mol) 281.35
Synonym Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 8-Hydroxy-6-azamianserin, 8-Hydroxymirtazapine
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(O)cnc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxy Mirtazapine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3O/c1-19-6-7-20-16(11-19)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(21)10-18-17(13)20/h2-5,9-10,16,21H,6-8,11H2,1H3
Formelmasse 281.1528