Learn More
8-Hydroxyjulolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023793
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11413278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17692.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 41175-50-2 | C12H15NO | 189.258 g/mol
8-Hydroxyjulolidine is used as an intermediate in the preparation of aminocoumarins via microwave-accelerated Pechmann reaction. It is also employed as a starting material for coumarin C-ribosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
8-Hydroxyjulolidin wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Aminocoumarinen durch mikrowellenbeschleunigte Pechmann-Reaktion eingesetzt. Es wird auch als Ausgangsmaterial für Cumarin C-Riboside eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Ethanol, Chloroform, Methanol und Aceton.
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41175-50-2
Summenformel C12H15NO
MDL-Nummer MFCD00006918
InChI-Schlüssel FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170474
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyjulolidine
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Menge 1 g
Beilstein 1530423
Synonym 8-hydroxyjulolidine, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizin-8-ol, 1h,5h-benzo ij quinolizin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 8-hydroxy julolidine, timtec-bb sbb006615, 1-azatricyclo 7.3.1.0^ 5,13 trideca-5 13 ,6,8-trien-6-ol
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),ethanol,chloroform,methanol,and acetone.
SMILES C1CC2=C3C(=C(C=C2)O)CCCN3C1
Molekulargewicht (g/mol) 189.258
Formelmasse 189.26
Reinheit (%) 97%