Learn More
8-Hydroxymethyl-Riboflavin, TRC
Artikelnummer. 30395362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395362 25 mg 25 Milligramm
30392292 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94590525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17H20N4O7
Synonym 8-(Hydroxymethyl)-7-methyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(C)OC(=O)CCC/C=C\C[C@@H]1C(CC[C@H](O)CCc2ccccc2)[C@H](O)C[C@@H]1OC=O
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 392.36
Menge 25 mg