Learn More
8-Hydroxychinaldin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657272 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10657272
Marke: Thermo Scientific Acros 121870250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 826-81-3
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00006765
InChI-Schlüssel NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinaldine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Farbe Beige bis Braun
Siedepunkt 267°C
Flammpunkt 139°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 21, 106
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver