Learn More
8-Hydroxychinolin-2-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2690943 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10373672 1 g Glasflasche 1 Gramm
10753973 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10373672
Marke: Thermo Scientific Acros 347640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6759-78-0 | C10H6N2O | 170.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6759-78-0
Summenformel C10H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.17
MDL-Nummer MFCD00216717
InChI-Schlüssel KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
PubChem CID 2734032
IUPAC-Name 8-Hydroxychinolin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131.0°C to 136.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 170.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.