Learn More
8-Hydroxychinolin-2-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033337
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11395459
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50433.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6759-78-0 | C10H6N2O | 170.171 g/mol
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile is a building block for preparing chelating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
8-Hydroxychinolin-2-Carbonitril ist ein Baustein für die Herstellung von Chelatbildnern.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6759-78-0
Summenformel C10H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.171
MDL-Nummer MFCD00216717
InChI-Schlüssel KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734032
IUPAC-Name 8-Hydroxychinolin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Schmelzpunkt 133°C to 136°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
Formelmasse 170.17
Reinheit (%) 98%