Learn More
8-Hydroxychinolin-5-sulfonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Beschreibung
It is employed as a reagent for determination of trace metals. It is employed as pre-1,2 and post-column3 reagent for fluorescence detection of metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reagenz zur Bestimmung von Spurenmetallen verwendet. Es wird als Vor-1,2- und Nachsäulen3-Reagenz zur Fluoreszenzdetektion von Metallionen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als Reagenz zur Bestimmung von Spurenmetallen verwendet. Es wird als Vor-1,2- und Nachsäulen3-Reagenz zur Fluoreszenzdetektion von Metallionen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate |
Schmelzpunkt | 311°C to 313°C |
Menge | 500 g |
Beilstein | 195247 |
Merck Index | 14,4844 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 225.22 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |