Learn More
8-Hydroxychinolin-5-sulfonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460481
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11460481
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20022.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 207386-92-3 | C9H7NO4S | 225.22 g/mol
It is employed as a reagent for determination of trace metals. It is employed as pre-1,2 and post-column3 reagent for fluorescence detection of metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reagenz zur Bestimmung von Spurenmetallen verwendet. Es wird als Vor-1,2- und Nachsäulen3-Reagenz zur Fluoreszenzdetektion von Metallionen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207386-92-3
Summenformel C9H7NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 225.22
MDL-Nummer MFCD00149482
InChI-Schlüssel LGDFHDKSYGVKDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
PubChem CID 2723649
IUPAC-Name 8-Hydroxychinolin-5-Sulfonsäure;Hydrat
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate
Schmelzpunkt 311°C to 313°C
Menge 50 g
Beilstein 195247
Merck Index 14,4844
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 225.22 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%