Learn More
8-Hydroxychinolin-5-sulfonsäure-Monohydrat, 98%
Artikelnummer. 11936491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11936491 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10725761 5 g Glasflasche 5 Gramm
10336950 100 g Kunststoffflasche -
10735761 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11936491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121920025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 283158-18-9 | C₉H₇NO₄SH₂O | ·243,24 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 283158-18-9
InChI-Schlüssel WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
PubChem CID 2723649
IUPAC-Name 8-Hydroxychinolin-5-Sulfonsäure;Hydrat
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)S(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C9H7NO4S·H2O
Menge 2.5 kg
Beilstein 22,407
Merck Index 14,4844
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in most common organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 243.24
Formelmasse 243.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke