Learn More
8-Hydroxychinolin-7-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30403742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30403742 500 mg
30389088 100 mg
30399501 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30403742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH954210500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19829-79-9
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.16
Synonym 7-Carboxy-8-hydroxyquinoline, NSC 27445, NSC 35082
IUPAC-Name 8-Hydroxyquinolin-7-Carboxylsäure
SMILES OC(=O)c1ccc2cccnc2c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-7(10(13)14)4-3-6-2-1-5-11-8(6)9/h1-5,12H,(H,13,14)
Formelmasse 189.0426