Learn More
8-Hydroxychinolin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022103
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11447746
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14720.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 148-24-3 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
8-Hydroxychinolin wird als Antiseptikum und Desinfektionsmittel verwendet. Als alkoholische Lösung wird es in flüssigen Bandagen eingesetzt. Es wird zur Herstellung von Tris(8-hydroxychinolinat)aluminium verwendet, das als Komponente von organischen Leuchtdioden (OLEDs) Anwendung findet. Es wird auch als Reagenz und als Stabilisator von Wasserstoffperoxid in einem Raketenkraftstoffoxidierer verwendet. Es wird als Chelatbildner und als Träger für Radio-Indium für diagnostische Zwecke verwendet. Seine halogenierten Derivate werden als anti-infektiöse Wirkstoffe und orale Antiamoebika verwendet.
Löslichkeit
Fast unlöslich in Wasser und Diethylether. Hochlöslich in Ethanol, Aceton, Chloroform und Benzol. Löslich in Essigsäure, Ethanol, Aceton, Chloroform, Benzol und wässrigen Mineralsäuren. Unlöslich in Wasser und Diethylether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148-24-3
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00006807
InChI-Schlüssel MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC-Name Chinolin-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Siedepunkt 267°C
Menge 100 g
Beilstein 114512
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4843
Löslichkeitsinformationen Almost insoluble in water and diethyl ether; Highly soluble in ethanol,acetone,chloroform,and benzene;Soluble in acetic acid,ethanol,acetone,chloroform,benzene and aqueous mineral acids; Insoluble in water and diethylether.
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 8-Hydroxyquinoline