Learn More
8-Hydroxychinolin, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
A bacteriostatic and fungistatic agent. Also a chelating agent for metals.8-Hydroxyquinoline is used as an antiseptic and disinfectant. Its alcoholic solution is used in liquid bandages. It is used to prepare tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum, which finds application as a component of organic light-emitting diodes (OLED's). It is also used as a reagent and as a stabilizer of hydrogen peroxide in a rocket fuel oxidizer. It is used as a chelating agent and used as a carrier for radio-indium for diagnostic purposes. Its halogenated derivatives are used as anti-infective agents and oral antiamebics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Hydroxyquinoline |
| Schmelzpunkt | 72°C to 76°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Siedepunkt | 267°C |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 114512 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Merck Index | 14,4843 |
| Löslichkeitsinformationen | Almost insoluble in water and diethyl ether; Highly soluble in ethanol,acetone,chloroform,and benzene;Soluble in acetic acid,ethanol,acetone,chloroform,benzene and aqueous mineral acids; Insoluble in water and diethylether. |
| Formelmasse | 145.16 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 8-Hydroxyquinoline
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 8-Hydroxyquinoline