Learn More
8-Hydroxychinolin-Hemisulfat-Salz-Hemihydrat, TRC
Artikelnummer. 30402278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402278 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402278 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH953488100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline Hemisulfate Salt Hemihydrate
CAS 207386-91-2
Summenformel 2(C9H7NO) • H2SO4 • H2O
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO.H2O4S.H2O/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
SMILES OC1=CC=CC2=C1N=CC=C2.O=S(O)(O)=O.O
IUPAC-Name Chinolin-8-ol-Sulfat-Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 261.26
Formelmasse 261.03