Learn More
8-Hydroxychinolin-sulfat Monohydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043788
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11357815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02743.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 207386-91-2 | C18H18N2O7S | 406.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207386-91-2
Summenformel C18H18N2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 406.41
MDL-Nummer MFCD00149610
InChI-Schlüssel BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinol hemisulfate, 8-quinolinol hemisulfate hemihydrate, 8-hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate, quinolin-8-ol; sulfuric acid; hydrate, quinolin-8-ol sulfate hydrate 2:1:1, 8-hydroxyquinoline sulfate, 8-quinolinol sulfate 2:1 monohydrate, 8-quinolinol, sulfate, hydrate 2:1:1, 8-quinolinol hemisulfate salt hemihydrate, pestanal r , analytical standard
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Schmelzpunkt 176°C to 179°C
Menge 25 g
Beilstein 3760550
Formelmasse 406.42 (388.40 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%