Learn More
8-Hydroxychinolin-sulfat Monohydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665002 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10665002 100 g Glasflasche 100 Gramm
10533121 500 g Glasflasche 500 Gramm
10237113 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10665002 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148451000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 207386-91-2 | 0·5 H2O | 203.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207386-91-2
Summenformel 0·5 H2O
Molekulargewicht (g/mol) 203.2
MDL-Nummer MFCD00149610
InChI-Schlüssel BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinol hemisulfate, 8-quinolinol hemisulfate hemihydrate, 8-hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate, quinolin-8-ol; sulfuric acid; hydrate, quinolin-8-ol sulfate hydrate 2:1:1, 8-hydroxyquinoline sulfate, 8-quinolinol sulfate 2:1 monohydrate, 8-quinolinol, sulfate, hydrate 2:1:1, 8-quinolinol hemisulfate salt hemihydrate, pestanal r , analytical standard
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 182.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 14, 4843
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Klumpen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /