Learn More
8-Hydroxychinolin (weiße bis leicht gelbbraune Nadeln oder Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10113243
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10113243 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10113243 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP436100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
8-Hydroxychinolin wird zur Stabilisierung von Phenol verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alpha-Vektor Hydroxyquinoline
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Schmelzpunkt 72°C
Farbe Weiß-Beige-Gelb
Siedepunkt 267°C
Glührückstand 0.05% max.
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H7NO
MDL-Nummer MFCD00006807
Menge 100 g
Merck Index 15, 4881
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
Löslichkeitsinformationen 0.05% max. Insoluble in Alcohol
InChI-Schlüssel MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
IUPAC-Name Chinolin-8-ol
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Formelmasse 145.16
Dampfdruck 4.7hPa at 100°C
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.