Learn More
8-Isothiocyanato-1,3,6-pyrentrisulfonsäure-Trinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30394193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394193 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI90560025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Trisodium Salt
CAS 1034442-47-1
Summenformel C17H6NNa3O9S4
Menge 25 mg
Synonym 7-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Sodium Salt, Trisodium 8-Isothiocyanatopyrene-1,3,6-trisulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C17H9NO9S4.3Na/c19-29(20,21)13-5-12(18-7-28)8-1-2-10-14(30(22,23)24)6-15(31(25,26)27)11-4-3-9(13)16(8)17(10)11;;;/h1-6H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2ccc3c(c(cc4ccc1c2c34)N=C=S)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 565.46