Learn More
8-Methoxy Psoralen, TRC
Artikelnummer. 30481534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
5 g
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481534 5 g 5 Gramm
30473193 25 mg 25 Milligramm
30475182 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481534 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2607955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-81-7
Summenformel C12 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.19
Synonym 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, δ-lactone (7CI), 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-Demethoxyisoimpinellin, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalen, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Vitpso, Xanthotoxin, Xanthotoxine
IUPAC-Name 9-Methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-on
SMILES COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthotoxin
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Formelmasse 216.0423