Learn More
8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1] Octan-3-on Oximethychlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10425302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10425302 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10425302 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10716DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one oxime hydrochloride
CAS 212079-30-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H15ClN2O
MDL-Nummer MFCD01073570
Menge 1 g
Synonym 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo3.2.1octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine-hydrogen chloride 1/1, n-3e-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride
InChI-Schlüssel XEGNNKBCZMXBOA-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CN1C2CCC1CC(C2)=NO
IUPAC-Name N-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yliden)hydroxylamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 190.67
PubChem CID 2737441
Formelmasse 190.67
Reinheit (%) 97%