Learn More
8-Methylvareniclin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30450414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450414 500 mg 500 Milligramm
30455108 1 g 1 Gramm
30454547 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450414 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT310170500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Methyl Varenicline Dihydrochloride
Summenformel C14H15N3 • 2HCl
Menge 500 mg
Synonym 8-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C14H15N3.2ClH/c1-17-7-9-4-10(8-17)12-6-14-13(5-11(9)12)15-2-3-16-14;;/h2-3,5-6,9-10H,4,7-8H2,1H3;2*1H
SMILES CN1CC2CC(C3=CC4=NC=CN=C4C=C23)C1.Cl.Cl
IUPAC-Name 8-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]chinoxalin-dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 298.21
Formelmasse 297.08